Beskrivelse
Forøg dine applikationsmuligheder med en række tilbehør til Thermo Scientific™ Kompakte tørre bade/blokvarmere.
Garanti: 2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 96-brønds/fladbundspladeblok |
| Kapacitet (metrisk) | 0.2 mL |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific™ Kompakt tørt bad/blokvarmer |
| Belysning | LED |
| Antal steder | 96 |
| Type | Blok |
| Dimensioner (L x B x H) | 108 x 72 x 18 mm (4,3 x 2,8 x 0,7 tommer) |
| Dybde (metrisk) | 13 mm |