Beskrivelse
Forøg dine applikationsmuligheder med en række tilbehør til Thermo Scientific™ Kompakte tørre bade/blokvarmere.
Garanti : 2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 3 x 50 ml blok |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific™ Kompakt tørt bad/blokvarmer |
| Belysning | LED |
| Antal steder | 3 |
| Type | Dry Block |
| Dimensioner (L x B x H) | 36 x 108 x 72 mm (1,4 x 4,3 x 2,8 tommer) |