Få mere at vide
Thermo Scientific™ Blok, 24 x 0,2 ml
Artikelnummer. 15332225 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal steder:
24
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal steder Pakningsstørrelse
15332225 24 Hver
1 options
Artikelnummer. 15332225 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88871101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.00 DKK
    224.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.43 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med:Thermo Scientific™ Kompakt tørt bad/blokvarmer
Forøg dine applikationsmuligheder med en række tilbehør til Thermo Scientific™ Kompakte tørre bade/blokvarmere.
Garanti : 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 24 x 0,2 ml blok
Kapacitet (metrisk) 0.2 mL
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Kompakt tørt bad/blokvarmer
Belysning LED
Antal steder 24
Type Dry Block
Dimensioner (L x B x H) 36 x 54 x 15 mm (1,4 x 2,1 x 0,6 tommer)