Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kompakt digitalt tørt bad/blokvarmer
Artikelnummer. p-6257072 Shop alle Thermo Scientific produkter
Model-:
Kompakt tørbad D
Kompakt tørbad S
Stiktype:
CN, EU, Storbritannien
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15302225
Brand: Thermo Scientific™ 88871003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maksimer bænkpladsen med vores kompakte, lette tørbad med flere kombinationer af blokstørrelser for alsidighed.
Maksimer værdifuld bænkplads med Thermo Scientific™ Kompakt digitalt tørbad/blokvarmer —tilgængelig med flere kombinationer af blokstørrelser for alsidige rørstørrelser.
  • Indbygget temperaturfølende sonde hjælper med enestående temperaturnøjagtighed og kontrol
  • Designet til præcis temperaturkontrol
  • Hurtig opvarmningshastighed
  • Flere kombinationer af forskellige størrelser af blokke giver mulighed for maksimal rørstørrelse alsidighed under eksperimentel procedure
  • 12V lavspændingsindgang
  • To størrelser for at opfylde dine krav til applikationsvolumen
  • Praktisk og letlæseligt digitalt display
  • Lille fodaftryk
  • Letvægtsdesign
  • Enkelt (S) model kan indeholde en hel blok, 2 halve blokke, 4 kvarte blokke eller 1 halve og 2 kvarte blokke
  • Dobbelt (D) model kan rumme 2 hele blokke, 4 halve blokke, 8 kvarte blokke eller en kombination af hele/halve og kvarte blokke.
Applikationer:
  • Prøveklargøring
  • Enzymkonservering
  • Enzym-substrat reaktioner
  • DNA-amplifikation
Nødvendigt tilbehør:
  • Enhed skal bestilles med blok(e)
garanti
1 år, udskiftning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, cTUVus, RoHS
Controller type Digital
Kapacitet (metrisk) 0.2 mL
Belysning LED
Stiktype CN, EU, Storbritannien
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +2° til 100 °C
Type Tørbad/blok
Opvarmningshastighed 20 min. gennemsnitlig opvarmningshastighed (30° til 100 °C, omgivelsestemperatur ved 25 °C)
Inkluderer Tørbad, CN-, EU- og UK-stilpropper, blokløfter, plastiklåg
Model- Kompakt tørbad S
Antal blokke Fuld blok, 2 halve blokke, 4 kvarte blokke eller 1 halve og 2 kvarte blokke
Temperatur nøjagtighed ≤±0,5 °C
Temperaturensartethed ≤±0,5 °C
garanti 1 år, udskiftning
Dimensioner (L x B x H) 185 x 185 x 25 mm (7,3 x 7,3 x 1 tommer)
Længde (engelsk) 7,3''
Længde (metrisk) 185 mm
Bredde (engelsk) 7,3''
Bredde (metrisk) 185 mm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 25 mm
Vægt (engelsk) 2.2 lb.
Vægt (metrisk) <1 kg
Elektriske krav 12 V, DC, 5 A
Spænding 100 til 240 V
Vis mere Vis mindre
Garanti: 1 år Thermo Fisher Scientific standard, begrænset garanti. Kontakt din salgsrepræsentant for detaljer. Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.