Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kompakt digitalt tørt bad/blokvarmer
Artikelnummer. 15312225 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
Kompakt tørbad D
Kompakt tørbad S
Stiktype:
CN, EU, UK
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Stiktype Pakningsstørrelse
15312225 Kompakt tørbad D CN, EU, UK Hver
15302225 Kompakt tørbad S CN, EU, UK Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15312225 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88871004
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Maksimer bænkpladsen med vores kompakte, lette tørbad med flere kombinationer af blokstørrelser for alsidighed.
Maksimer værdifuld bænkplads med Thermo Scientific™ Kompakt digitalt tørbad/blokvarmer —tilgængelig med flere kombinationer af blokstørrelser for alsidige rørstørrelser.
  • Indbygget temperaturfølende sonde hjælper med enestående temperaturnøjagtighed og kontrol
  • Designet til præcis temperaturkontrol
  • Hurtig opvarmningshastighed
  • Flere kombinationer af forskellige størrelser af blokke giver mulighed for maksimal rørstørrelse alsidighed under eksperimentel procedure
  • 12V lavspændingsindgang
  • To størrelser for at opfylde dine krav til applikationsvolumen
  • Praktisk og letlæseligt digitalt display
  • Lille fodaftryk
  • Letvægtsdesign
  • Enkelt (S) model kan indeholde en hel blok, 2 halve blokke, 4 kvarte blokke eller 1 halve og 2 kvarte blokke
  • Dobbelt (D) model kan rumme 2 hele blokke, 4 halve blokke, 8 kvarte blokke eller en kombination af hele/halve og kvarte blokke.
Applikationer:
  • Prøveklargøring
  • Enzymkonservering
  • Enzym-substrat reaktioner
  • DNA-amplifikation
Nødvendigt tilbehør:
  • Enhed skal bestilles med blok(e)
garanti
1 år, udskiftning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, cTUVus, RoHS
Controller type Digital
Kapacitet (metrisk) 0.2 mL
Belysning LED
Stiktype CN, EU, UK
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +2° til 100 °C
Type Tørblokvarmer
Opvarmningshastighed 20 min. gennemsnitlig opvarmningshastighed (30° til 100 °C, omgivelsestemperatur ved 25 °C)
Inkluderer Tørbad, CN-, EU- og UK-stilpropper, blokløfter, plastiklåg
Model- Kompakt tørbad D
Antal blokke 2 hele blokke, 4 halve blokke, 8 kvarte blokke eller en kombination af hel/halv og kvart blokke
Temperatur nøjagtighed ≤±0,5 °C
Temperaturensartethed ≤±0,5 °C
garanti 1 år, udskiftning
Dimensioner (L x B x H) 200 x 200 x 25 mm (7,9 x 7,9 x 1 tommer)
Længde (engelsk) 7,9 tommer
Længde (metrisk) 200 mm
Bredde (engelsk) 7,9 tommer
Bredde (metrisk) 200 mm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 25 mm
Vægt (engelsk) 3.3 lb.
Vægt (metrisk) <1.5 kg
Elektriske krav 12 V, DC, 7 A
Spænding 100 til 240 V
Vis mere Vis mindre
Garanti: 1 års Thermo Fisher Scientific standard, begrænset garanti. Kontakt din salgsrepræsentant for detaljer. Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.