Få mere at vide
Socorex™ Kompakt dispenser 501 model
Volumen (metrisk):
0,2 til 2 ml
0,4 til 5 ml
1 til 10 ml
1 til 30 ml
Inkrementer:
0,1 ml
0,2 ml
1,0 ml
Volumen (metrisk) reservoir:
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kompakt dispenser |
| Volumen (metrisk) | 0,4 til 5 ml |
| Inkrementer | 0,2 ml |
| Model- | 501 |
| Volumen (metrisk) reservoir | 1000 ml |
| garanti | 2 år |