Få mere at vide
Socorex™ Kompakt dispenser 501 model
Artikelnummer. 10596712
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,2 til 2 ml
0,4 til 5 ml
1 til 10 ml
1 til 30 ml
Inkrementer:
0,1 ml
0,2 ml
1,0 ml
Volumen (metrisk) reservoir:
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Inkrementer Volumen (metrisk) reservoir Pakningsstørrelse
10596712 0,2 til 2 ml 0,1 ml 250 ml Hver
10004590 0,4 til 5 ml 0,2 ml 1000 ml Hver
10024600 1 til 10 ml 0,2 ml 2000 ml Hver
10516912 0,4 til 5 ml 0,2 ml 500 ml Hver
10517102 1 til 10 ml 0,2 ml 1000 ml Hver
10339840 1 til 30 ml 1,0 ml 2000 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10596712 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 501.02025
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
Produkttype Kompakt dispenser
Autoklaverbar Autoklaverbar
Volumen (metrisk) 0,2 til 2 ml
Inkrementer 0,1 ml
Model- 501
Volumen (metrisk) reservoir 250 ml
garanti 2 år