Få mere at vide
Socorex™ Kompakt dispenser 501 model
Artikelnummer. 10004590
Volumen (metrisk):
0,2 til 2 ml
0,4 til 5 ml
1 til 10 ml
1 til 30 ml
Inkrementer:
0,1 ml
0,2 ml
1,0 ml
Volumen (metrisk) reservoir:
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10004590
Brand: Socorex™ 501.051
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Kompakt dispenser
Volumen (metrisk) 0,4 til 5 ml
Inkrementer 0,2 ml
Model- 501
Volumen (metrisk) reservoir 1000 ml
garanti 2 år