Få mere at vide
Digi-Sense™ Kompakte digitale multimetre
Artikelnummer. 15850046
Stil:
Automatisk rækkevidde
Manuel rækkevidde
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15850046
Brand: Digi-Sense™ 2025050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Battery
Kompakt design med berøringsfri spænding
  • CAT III 600 V
  • Tilgængelig i versioner med automatisk og manuel afstand
  • Klar baggrundsbelysning har 1,1' høje cifre
  • Indbygget berøringsfri spændingsdetektor
  • Huset er lavet af dobbeltstøbt plast
  • Hold knappen nede for sondering uden konstant at se på displayet
garanti
2 år
Tekniske data
Produkttype Digitalt multimeter
Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr
Længde (engelsk) 5.875 tommer.
Længde (metrisk) 15 cm
Spænding 600 V
Strømstyrke 0 til 10 A (kun DC)
Certificeringer/compliance CAT II 2.000 V, Forureningsgrad 2, CAT III 600 V
Farve Blå/grå
Til brug med (applikation) Elektrisk, industri, laboratorie, HVAC, R og D
Højde (engelsk) 1.875 tommer.
Højde (metrisk) 4.8 cm
Inkluderer Testledninger, 9V batteri og bæretaske.
Stil Manuel rækkevidde
Bredde (engelsk) 2,75 tommer
Bredde (metrisk) 7 cm