Få mere at vide
Corning™ LSE™ Kompakte centrifuger
Artikelnummer. p-8010450 Shop alle Corning produkter
Type:
EU-stik
UK-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11347691
Brand: Corning™ 6759
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Corning™ LSE™ Kompakte centrifuger er pladsbesparende løsninger, der er ideelle til brug i biovidenskabelige og industrielle forskningslaboratorier.
  • Større alsidighed med fire tilgængelige vinkelrotorer, inklusive en innovativ kombinationsrotor
  • Kan rumme forskellige rørstørrelser, herunder et 5mL centrifugerør samt runde og koniske 15mL og 50mL centrifugerør
  • Rør indsat i en øget fast vinkel for at tillade forbedret effektivitet af cellulær pelletering
  • En lige stor g-kraft påføres prøverne, når 15mL og 50mL rør roteres samtidigt
  • Kan rumme en swing-out-rotor til 6 x 5mL
  • Kontrolpanelet har et stort digitalt display og en praktisk drejeknap til indstilling af parameterværdier
  • Intern mikroprocessor bevarer præcis kontrol over driften med ti niveauer af acceleration og deceleration og et hastighedsområde fra 200 til 6.000 o/min.
  • Udstyret med et elektronisk låglåsesystem, overhastighedsbeskyttelse og et automatisk afbrydelsessystem til registrering af ubalance af sikkerhedshensyn
  • Kapacitet på 12 x 15 ml eller 6 x 50 ml rotor
  • Pladsbesparende fodaftryk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 12 x 15 mL, 6 x 50 mL
Maks. Hastighed 6,000 rpm
Maks. RCF 4,185 x g
Vise Digital
Sikkerhedsfunktioner Elektronisk låglåsesystem, overhastighedsbeskyttelse, automatisk sluk, ubalancesystem
Type EU-stik
Mål (L x B x H) Udvendig 28 x 37 x 26 cm
Controller type Intern mikroprocessorstyret
Maksimal hastighedsområde 200 til 6.000 o/min.
Nettovægt 15 kg
Spænding 230 V