Få mere at vide
Corning™ LSE™ Kompakte centrifuger
Artikelnummer. 11327691 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Produkttype:
EU-stik
UK-stik
Unit Size:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Produkttype Unit Size
11327691 UK-stik Hver
11347691 EU-stik Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11327691 Supplier Corning™ Supplier No. 6758
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17020.00 DKK
    15902.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 1117.15 DKK
    6% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-04-2027
Corning™ LSE™ Kompakte centrifuger er pladsbesparende løsninger, der er ideelle til brug i biovidenskabelige og industrielle forskningslaboratorier.
  • Større alsidighed med fire tilgængelige vinkelrotorer, inklusive en innovativ kombinationsrotor
  • Kan rumme forskellige rørstørrelser, herunder et 5mL centrifugerør samt runde og koniske 15mL og 50mL centrifugerør
  • Rør indsat i en øget fast vinkel for at tillade forbedret effektivitet af cellulær pelletering
  • En lige stor g-kraft påføres prøverne, når 15mL og 50mL rør roteres samtidigt
  • Kan rumme en swing-out-rotor til 6 x 5mL
  • Kontrolpanelet har et stort digitalt display og en praktisk drejeknap til indstilling af parameterværdier
  • Intern mikroprocessor bevarer præcis kontrol over driften med ti niveauer af acceleration og deceleration og et hastighedsområde fra 200 til 6.000 o/min.
  • Udstyret med et elektronisk låglåsesystem, overhastighedsbeskyttelse og et automatisk afbrydelsessystem til registrering af ubalance af sikkerhedshensyn
  • Kapacitet på 12 x 15 ml eller 6 x 50 ml rotor
  • Pladsbesparende fodaftryk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen 12 x 15 mL, 6 x 50 mL
Maks. Hastighed 6,000 rpm
Maks. RCF 4,185 x g
Sikkerhedsfunktioner Elektronisk låglåsesystem, overhastighedsbeskyttelse, automatisk sluk, ubalancesystem
Mål (L x B x H) Udvendig 28 x 37 x 26 cm
Controller type Intern mikroprocessorstyret
Nettovægt 15 kg
Spænding 230 V
Display Type Digital
Produkttype UK-stik