Få mere at vide
BRAND™ Kompakt Burette, BLAUBRAND™ , Klasse AS , DE-M, med stophane
Artikelnummer. 16455979 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
16455979 10 ml -
16465979 25 ml -
16475979 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16455979 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 13963
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den nye generation af buretter fra BRAND . Med PTFE stophane, hurtig at afmontere og nem at rengøre. Enkel reparation - alle individuelle komponenter kan udskiftes. Boro 3.3, aftagelig PTFE stophane. Til DIN EN ISO 385. Kalibreret til at levere (TD, Ex).
  • Med aftagelig PTFE stophane, hurtig at afmontere og nem at rengøre
  • Enkel reparation - alle individuelle komponenter kan udskiftes
  • Til DIN EN ISO 385
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
Alle BLAUBRAND™ buretter leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. emballageenhed af producenten. On demand også tilgængelig med individuelt certifikat, USP Individuelt certifikat el DAkkS kalibreringscertifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Gradueringer 0.02 mL
Inkluderer Buretterør, stophane med præcisionsspids, et batchcertifikat
Stophane materiale PTFE
Type Kompakt Buret
Klasse Klasse AS