Få mere at vide
Contec Kompakt skovlsystem, udskiftningshjul
Artikelnummer. 17928322 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Artikelnummer. Materiale
17928322 Rustfrit stål
1 options
Artikelnummer. 17928322 Leverandør Contec Leverandørnr. 6026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    897.00 DKK
    739.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 157.73 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 10-05-2027
Komponent af Compact Bucket System, som er et forbedret alsidigt flerspandsystem til brug med Contecs flade og buede mopper.
  • Contecs autoklaverbare Compact Bucket System er en alt-i-én løsning, der gør rengøring og desinficering nemmere og mere effektiv. Vognen er designet til brug med Contec™ mopper som f.eks VertiKlean™ MAX™ , VertiKlean™ MAX™ Forseglet kant, EasyCurve™ og QuickTask™ Moppesystemer.
  • Den rustfri stålvogn fås i flere konfigurationer for at opfylde de unikke behov i dit miljø. Den fås med enten to eller tre autoklaverbare spande og et værktøjsvognshåndtag. Hver vogn er udstyret med støjsvage, let at flytte hjul, der låser på plads, når det er nødvendigt. Hjælpehåndtaget gør det muligt at placere to små spande (1,6 gallon) eller en stor spand (3,9 gallon) på håndtaget, hvilket giver ekstra opbevaring til ekstra forsyninger såsom rene moppehoveder, opløsningssprayflasker, servietter og andre genstande efter behov.
  • Vognrammen har et integreret værktøj til fjernelse af moppehoved på forsiden for nem, håndfri fjernelse af en VertiKlean MAX eller VertiKlean MAX Sealed Edge moppehoved. Et valgfrit håndfrit fjernelsesværktøj er også tilgængeligt til både VertiKlean MAX moppehoveder og QuickTask moppehoveder. To moppeholdere med moppebøjler og håndtagsspænder på hver side af vognen holder moppen på plads og giver mulighed for praktisk moppeopbevaring under transport og opbevaring.
  • Systemerne er forsynet med affaldsskærme i rustfrit stål. Skærmen er placeret i bunden af rense- og skyllespandene og forhindrer moppen i at røre bunden af spanden, hvor uønskede forurenende stoffer sætter sig.
  • Funktioner og fordele:
    • Opbevaring på vognen til to moppehåndtag og -rammer tillader praktisk opbevaring af to moppehåndtag og -rammer, der holder mopperne af vejen. Moppeholdere holder mopper sikkert på plads, når du skifter placering.
    • Forbedrede hjul og forbindelser reducerer støjen betydeligt under brug. Mere holdbare tilbehør med mindre ranglen
    • Kompakte polypropylenspande med integreret dryphætte holder spandene på plads, mens de er i brug og forhindrer dryp mellem spandene og gulvet. Spande kan holde en buet eller flad vridemaskine til buede eller flade mopper.
    • Integreret værktøj til fjernelse af moppehoved eller valgfrit håndfrit værktøj til fjernelse af moppehoved muliggør nem håndfri fjernelse af VertiKlean MAX og QuickTask moppehoveder. Brugte moppehoveder kan nemt kasseres.
    • 100 % autoklaverbar, elektropoleret rustfri stålvogn Sikker til autoklavering ved 121° C i 30 minutter, så den kan bruges i de mest kritiske miljøer. Kompatibel med de fleste renrumsdesinfektionsmidler og rengøringsmidler.
    • Brugskurv med håndtag rummer 2 x 6 L spande, som giver ekstra opbevaring til rene moppehoveder, opløsningsflasker, servietter og andre rengøringsmidler, hvis det er nødvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Skovlhjul
Materiale Rustfrit stål