Få mere at vide
Contec™ Kompakt skovlsystem
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17275434 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Inkluderer:
Kun værktøj til fjernelse af moppe
Produkttype:
Værktøj til at fjerne moppe
Artikelnummer. Materiale Inkluderer Produkttype
17275434 Rustfrit stål Kun værktøj til fjernelse af moppe Værktøj til at fjerne moppe
1 options
Artikelnummer. 17275434 Leverandør Contec™ Leverandørnr. 2940
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00 DKK
    1377.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 297.51 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Contec Compact Bucket System er en alt-i-én løsning, der gør rengøring og desinficering nemmere og mere effektiv
  • Designet til brug med Contec mopper som f.eks VertiKlean™ MAX™ , VertiKlean™ MAX™ Forseglet kant, EasyCurve™ og QuickTask™ Moppesystemer
  • Rustfri stålvogn fås i flere konfigurationer for at imødekomme miljøets unikke behov
  • Fås med enten to eller tre, autoklaverbare polypropylenspande eller med tre spande i rustfrit stål og et valg mellem et standard- eller et hjælpevognshåndtag
  • Brugshåndtag gør det muligt at placere to små spande (6 L) eller en stor spand (15 L) på håndtaget, hvilket giver ekstra opbevaring til ekstra forsyninger såsom rene moppehoveder, opløsningssprayflasker, servietter og andre genstande efter behov
  • Vognrammen har valgfrit værktøj til afmontering af moppehoved (model nr. 2639) på fronten til nem, håndfri fjernelse af et moppehoved
  • To moppeholdere med håndtagsspænder på hver side af vognen giver mulighed for praktisk moppeopbevaring under transport og opbevaring
  • Polypropylenspande leveres med en affaldsskærm af rustfrit stål placeret i bunden af rengørings- og skyllespandene med et trespandsystem og i den rene spand til et tospandssystem, hvilket forhindrer moppen i at røre bunden af spanden, hvor uønskede forurenende stoffer sætter sig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Værktøj til at fjerne moppe
Materiale Rustfrit stål
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Rengøring og desinficering
Til brug med (udstyr) Contec Mopper såsom The VertiKlean™ MAX™ , VertiKlean™ MAX™ Forseglet kant, EasyCurve™ og QuickTask™ Moppesystemer
Inkluderer Kun værktøj til fjernelse af moppe
Mængde 1 stk.