Få mere at vide
Contec™ Kompakt skovlsystem
Shop alle Contec produkter
Materiale:
Polypropylen
Rustfrit stål
Rustfrit stål
Produkttype:
Hjælpehåndtag
Standardhåndtag
Værktøj til at fjerne moppe
Pakningsstørrelse:
Hver
Inkluderer:
Ingen affaldsskærme
Kun værktøj til fjernelse af moppe
Beskrivelse
- Designet til brug med Contec mopper som f.eks VertiKlean™ MAX™ , VertiKlean™ MAX™ Forseglet kant, EasyCurve™ og QuickTask™ Moppesystemer
- Rustfri stålvogn fås i flere konfigurationer for at imødekomme miljøets unikke behov
- Fås med enten to eller tre, autoklaverbare polypropylenspande eller med tre spande i rustfrit stål og et valg mellem et standard- eller et hjælpevognshåndtag
- Brugshåndtag gør det muligt at placere to små spande (6 L) eller en stor spand (15 L) på håndtaget, hvilket giver ekstra opbevaring til ekstra forsyninger såsom rene moppehoveder, opløsningssprayflasker, servietter og andre genstande efter behov
- Vognrammen har valgfrit værktøj til afmontering af moppehoved (model nr. 2639) på fronten til nem, håndfri fjernelse af et moppehoved
- To moppeholdere med håndtagsspænder på hver side af vognen giver mulighed for praktisk moppeopbevaring under transport og opbevaring
- Polypropylenspande leveres med en affaldsskærm af rustfrit stål placeret i bunden af rengørings- og skyllespandene med et trespandsystem og i den rene spand til et tospandssystem, hvilket forhindrer moppen i at røre bunden af spanden, hvor uønskede forurenende stoffer sætter sig
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Hjælpehåndtag |
| Materiale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 3 x 3,9 gal. |
| Farve | Rød, sort og blå |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Rengøring og desinficering |
| Til brug med (udstyr) | Contec mopper som f.eks VertiKlean™ MAX™ , VertiKlean™ MAX™ Forseglet kant, EasyCurve™ og QuickTask™ Moppesystemer |
| Mængde | 1 stk. |