Få mere at vide
Contec™ Kompakt skovlsystem
GREENER_CHOICE
Contec Compact Bucket System er en alt-i-én løsning, der gør rengøring og desinficering nemmere og mere effektiv
Brand:  Contec™ 2940U3B
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16330092
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Designet til brug med Contec mopper som f.eks VertiKlean™ MAX™ , VertiKlean™ MAX™ Forseglet kant, EasyCurve™ og QuickTask™ Moppesystemer
  • Rustfri stålvogn fås i flere konfigurationer for at imødekomme miljøets unikke behov
  • Fås med enten to eller tre, autoklaverbare polypropylenspande eller med tre spande i rustfrit stål og et valg mellem et standard- eller et hjælpevognshåndtag
  • Brugshåndtag gør det muligt at placere to små spande (6 L) eller en stor spand (15 L) på håndtaget, hvilket giver ekstra opbevaring til ekstra forsyninger såsom rene moppehoveder, opløsningssprayflasker, servietter og andre genstande efter behov
  • Vognrammen har valgfrit værktøj til afmontering af moppehoved (model nr. 2639) på fronten til nem, håndfri fjernelse af et moppehoved
  • To moppeholdere med håndtagsspænder på hver side af vognen giver mulighed for praktisk moppeopbevaring under transport og opbevaring
  • Polypropylenspande leveres med en affaldsskærm af rustfrit stål placeret i bunden af rengørings- og skyllespandene med et trespandsystem og i den rene spand til et tospandssystem, hvilket forhindrer moppen i at røre bunden af spanden, hvor uønskede forurenende stoffer sætter sig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Hjælpehåndtag
Polypropylen
Rød, sort og blå
Rengøring og desinficering
1 stk.
2 x 6 L and 3 x 15 L
Må ikke autoklaveres
Genanvendelig
Contec mopper som f.eks VertiKlean™ MAX™ , VertiKlean™ MAX™ Forseglet kant, EasyCurve™ og QuickTask™ Moppesystemer
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
4 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer962120-0-0-1 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato26/10/2023 Katalognummer2940U3B
Partinummer955178-0-0-1 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato08/06/2023 Katalognummer2940U3B
Partinummer933147-0-0-1 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato24/11/2022 Katalognummer2940U3B
Partinummer746309-0-0-1 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato03/05/2021 Katalognummer2940U3B
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Contec™ Kompakt skovlsystem > Material: Polypropylene, Type: Utility Handle, Includes: 2 Debris Screens