Få mere at vide
Contec™ Hands-Free Moppehovedmætningssystem
Artikelnummer. p-7224918 Shop alle Contec produkter
Kapacitet (metrisk):
10 L og 6 L
Artikelnummer. 17629845
Brand: Contec™ 2941U2D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Håndfrit moppemætningssystem, der gør det muligt at formætte moppehoveder før brug.
Designet til at forenkle renrumsmoppeprocessen, Contecs håndfrie moppehovedmætningssystem gør det muligt at formætte moppehoveder, før de føres ind i det kontrollerede miljø. Systemet gør det muligt at installere og fjerne moppehoveder 'håndfrit', hvilket reducerer risikoen for krydskontaminering og fremskynder rengørings- og desinfektionsprocessen.
Der kan vælges mellem et system, med enten to 15 L polypropylen spande eller to 10 L rustfri stål spande. En vogn i rustfrit stål rummer spandene, 2 moppepåføringsrammer, der er nemme at montere, en diffuserbakke og det håndfrie moppehovedfjernelsessystem. Brugshåndtaget gør det muligt at placere to små spande (6 L) på håndtaget, hvilket giver ekstra opbevaring til ekstra forsyninger såsom rene moppehoveder, sprayflasker, servietter og andre genstande efter behov.
Da vognen er let og manøvredygtig, er den meget nem at bruge. Vognen er udstyret med fire autoklaverbare hjul, hvilket betyder, at hele vognen kan autoklaveres før brug.
Hver spand er designet til at tillade 10 flade moppehoveder at blive formættet, før de tages ind i renrummet. Den anden spand kan bruges til fortynding af et koncentrat og til opbevaring af diffusorbakken, når den ikke er i brug.
Moppehovederne er placeret på den lettilpassede moppepåføringsramme, hvilket kombineret med moppehovedets design betyder, at moppehovederne kan monteres på mopperammen håndfrit. En sprederbakke til desinfektionsmiddel i rustfrit stål hjælper med at mætte alle moppehoveder jævnt. Når moppehovederne er brugt, kan de også fjernes håndfrit ved hjælp af det unikke moppefjernelsessystem, direkte i en affaldspose, hvis det kræves.
Funktioner& Fordele
  • Håndfri påføring og fjernelse af moppehoved reducerer risikoen for krydskontaminering
  • Diffusor i rustfrit stål og 'A'-ramme gør det muligt at formætte mopper før de føres ind i et renrum
  • 100 % 2-lags polyesterbeklædte moppehoveder er meget sorberende med lave niveauer af partikler og fibre
  • Rustfrit stål med polypropylenhjul gør den velegnet til autoklavering og kompatibel med en bred vifte af desinfektionsmidler og rengøringsmidler
  • Kompakt system kræver lille lagerplads
  • Mopperamme og håndtagsclips gør det nemmere at flytte fra sted til sted
  • Hjælpehåndtag giver ekstra opbevaring til rene moppehoveder, opløsningsflasker og andre rengøringsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Moppesystem
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig