Få mere at vide
Gilac™ Kompakt brødbeholder
Artikelnummer. 17968671
Skift visning
Farve:
Beige
Hvid
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17968671 Hvid
17908431 Beige
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17968671 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G180621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    953.40 DKK
    689.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 264.38 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kompakt brødbeholder er velegnet til den nye baguettestørrelse. Perforeret for at holde produkterne friske.
  • Kompakt brødbeholder, velegnet til den nye baguettestørrelse.
  • Perforeret for at holde produkterne friske.
  • Højde på to 120 L indlejrede brødbeholdere: 73,5 cm/stablet: 109,5 cm
Tekniske data
Produkttype Brødbeholder
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Volumen (engelsk) 31,7 gal.
Volumen (metrisk) 120 L