Beskrivelse
- 15 mL/s aspirationshastighed af væske
- 1,8m vakuumslange medfølger
- 1,2L PP autoklaverbar modtagerbeholder med automatisk flowstop
- 2 in-line hydrofobe filtre
- Vakuum regulator
- Skift til vakuummåler
- Letvægts, kompakt, bærbar, standarddrift
- Anbefales ikke til organiske, basiske og sure dampe
Anvendelser: Aspiration og vakuumfiltrering
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 292 mbar |
| Hestekræfter | 0.033 hp |
| Forsendelsesvægt (engelsk) | 11 lb. |
| Forsendelsesvægt (metrisk) | 5 kg |
| Inkluderer | 1,2L autoklaverbar opsamlingsmodtager, et hydrofobt inline-filter, en automatisk afbrydelse, vakuumregulator |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Elektriske krav | 230 V 50 Hz motor med Schuko og UK strømledninger |
| Dimensioner (L x B x H) | 20,5 x 28,5 x 25 cm (8 x 11,2 x 9,8 tommer) |
| Model- | 2511C-75 |
| Vægt (engelsk) | 5.7 lb. |
| Vis mere |