Få mere at vide
Emma Safety Footwear Comodius sikkerhedssko
Artikelnummer. 15988131
Skift visning
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
46
47
Pakningsstørrelse:
1 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15988131 47 1 par
15918131 39 1 par
15928131 40 1 par
15938131 41 1 par
15948131 42 1 par
15958131 43 1 par
15968131 44 1 par
15978131 46 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15988131 Leverandør Emma Safety Footwear Leverandørnr. MM10207047
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3019.28 DKK
    1790.25 DKK / 1 par
    Spare 1229.03 DKK
    40% Slukket
Forventet forsendelse: 04-03-2027
Højkvalitets fuldnarvet læderoverdel og nappalæderfor. Eksklusivt udviklet til semi-ortopædiske justeringer, især hvor der kræves tilpassede indlægssåler.
  • S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
  • Fuldnarvet læderkonstruktion
  • Vibram™ Nitrilgummi varmebestandig ydersål
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011
Lukketype Snørebånd
Farve Sort
Design Comodius
Liner materiale Fuldnarvet Nappa læder
Materiale Læder
Størrelse 47
Tå materiale Aluminium