Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilslutningsmuligheder til temperaturkontrol
Artikelnummer. p-6450636 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
1,8 m interfacekabel
5 fod Interfacekabel
5 m interfacekabel
Kommunikationsudvidelseskort
Software
Til brug med (udstyr):
RS-232 kommunikationsgrænseflade; Windows-baseret pc
Thermo Scientific™ Køle og opvarmede badecirkulatorer
Thermo Scientific™ Recirkulerende køler eller bad
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11608048
Brand: Thermo Scientific™ 422000000004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maksimer effektiviteten af din temperaturkontrolenhed med Thermo Scientific™ Temperaturkontrol Tilslutningsmuligheder og overvågningstilbehør.
  • Vælg øvre og nedre temperaturalarmgrænser og overvåg systemstatus med en alarm
  • Registrer dine resultater på en brugervalgbar graf
  • Vælg –mellem –brugervenlige produktikoner
  • Lav grafer og diagrammer
  • Konfigurer nemt rampefunktioner over tid
  • Se pop op-alarmvinduer, der viser fejltilstanden
  • Se en virtuel controller-skærm
  • Kun PC-kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kommunikation RS232
Til brug med (udstyr) RS-232 kommunikationsgrænseflade; Windows-baseret pc
Type Software