Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilslutningsmuligheder til temperaturkontrol
Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
1,8 m interfacekabel
5 fod Interfacekabel
5 m interfacekabel
Kommunikationsudvidelseskort
Software
Til brug med (udstyr):
RS-232 kommunikationsgrænseflade; Windows-baseret pc
Thermo Scientific™ Køle og opvarmede badecirkulatorer
Thermo Scientific™ Recirkulerende køler eller bad
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Maksimer effektiviteten af din temperaturkontrolenhed med Thermo Scientific™ Temperaturkontrol Tilslutningsmuligheder og overvågningstilbehør.
Tilslut din Thermo Scientific temperaturkontrolløsning med din applikation.
- Tilgængelig til temperaturstyringsenheder udstyret med kommunikation
- Designet til at arbejde med din Thermo Scientific recirkulerende køler eller bad udstyret med kommunikation
- Tilgængelig i populære konfigurationer, der matcher din ’enheds forbindelser og interface med din proces
- Undgå gættearbejdet med at finde dele, der matcher din recirkulerende køler eller dit bad
- Giver fjernbetjening af Thermo Scientific enheder udstyret med et RS-232 kommunikationsinterface
- Vælg øvre og nedre temperaturalarmgrænser og overvåg systemstatus med en alarm
- Registrer dine resultater på en brugervalgbar graf
- Vælg –mellem –brugervenlige produktikoner
- Lav grafer og diagrammer
- Konfigurer nemt rampefunktioner over tid
- Se pop op-alarmvinduer, der viser fejltilstanden
- Se en virtuel controller-skærm
- Kun PC-kompatibel
Tekniske data
Tekniske data
| Kommunikation | RS232, RS485 |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific™ Køle og opvarmede badecirkulatorer |
| Type | 5 fod Interfacekabel |