Få mere at vide
Fælles Elementer Mix 3: Ag, Al, B, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn @ 100 μg/ml i 5% HNO3, tr. HF, VHG™
Description
Fælles Elementer Mix 3: Ag, Al, B, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn @ 100 μg/ml i 5% HNO3, tr. HF
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Boron/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Lithium/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc/Aluminium |
| CAS | 7440-42-8, 7440-70-2, 7440-47-3, 7440-48-4, 7440-50-8, 7439-89-6 |
| Metoder | ICP/ICPMS |
| Analyt- eller komponentnavne | Boron/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Lithium/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc/Aluminium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 5% HNO3, oversat HF |
| Mængde | 500 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Boron 100 μg/mL/Calcium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Cobalt 100 μg/mL/Copper 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Lithium 100 μg/mL/Magnesium 100 μg/mL/Manganese 100 μg/mL/Molybdenum 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Phosphorus 100 μg/mL/Potassium 100 μg/mL/Silicon 100 μg/mL/Silver 100 μg/mL/Sodium 100 μg/mL/Tin 100 μg/mL/Titanium 100 μg/mL/Vanadium 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL |