Få mere at vide
Ark Plas Products™ Lige konnektorer med gevind i kommerciel kvalitet
Brug disse beslag til en bred vifte af applikationer. Ark Plas Products™ Gevindede lige konnektorer i kommerciel kvalitet er designet som et billigt alternativ med høj ydeevne.
Brand: Ark Plas Products™ CGA84-PR0
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Economic and reliable
- Up to 125psi without clamp
- Contain recycled runner material
- Available in Natural Nylon and Natural Polypropylene
Tekniske data
RoHS Compliant, USP Class VI, FDA 21 CFR 177.1520, Animal Derivative-free, DEHP-free, BPA-free certified | |
3.2 mm | |
For flexible tube | |
25/Pk. | |
1/8-27 NPT Male | |
Natural | |
135°C |
Autoclavable | |
Polypropylene | |
-20°C | |
1/8 in. Barb | |
Straight | |
Up to 125 psi | |
Threaded Straight Connector |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ark Plas Products™ Lige konnektorer med gevind i kommerciel kvalitet > Straight; Barb Size: 1/8 in.; Thread Size: 1/8-27 NPT Male
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion