Få mere at vide
Ark Plas Products™ Lige konnektorer med gevind i kommerciel kvalitet
Port størrelse:
1/16 tommer Barb
1/4 tommer Barb
1/8 tomme Barb
1/8 tommer Barb
3/16 tommer Barb
Trådstørrelse:
1/4-28 UNF Mand
1/8-27 NPT Han
1/8-27 NPT Kvinde
1/8-27 NPT-han
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- Economic and reliable
- Up to 125psi without clamp
- Contain recycled runner material
- Available in Natural Nylon and Natural Polypropylene
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RoHS Compliant, USP Class VI, FDA 21 CFR 177.1520, Animal Derivative-free, DEHP-free, BPA-free certified |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.6 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Til brug med | For flexible tube |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -20°C |
| Emballagemængde | 25/Pk. |
| Port størrelse | 1/16 tommer Barb |
| Trådstørrelse | 1/8-27 NPT-han |
| Form | Straight |
| Vis mere |