Få mere at vide
Ark Plas Products™ Lige konnektorer med gevind i kommerciel kvalitet
Artikelnummer. 11801090
Port størrelse:
1/16 tommer Barb
1/4 tommer Barb
1/8 tomme Barb
1/8 tommer Barb
3/16 tommer Barb
Trådstørrelse:
1/4-28 UNF Mand
1/8-27 NPT Han
1/8-27 NPT Kvinde
1/8-27 NPT-han
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 11801090
Brand: Ark Plas Products™ CGA58PR0
Brug disse beslag til en bred vifte af applikationer. Ark Plas Products™ Gevindede lige konnektorer i kommerciel kvalitet er designet som et billigt alternativ med høj ydeevne.
  • Economic and reliable
  • Up to 125psi without clamp
  • Contain recycled runner material
  • Available in Natural Nylon and Natural Polypropylene
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS Compliant, USP Class VI, FDA 21 CFR 177.1520, Animal Derivative-free, DEHP-free, BPA-free certified
Autoklaverbar Autoclavable
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 mm
Materiale Polypropylene
Til brug med For flexible tube
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20°C
Emballagemængde 25/Pk.
Port størrelse 1/16 tommer Barb
Trådstørrelse 1/8-27 NPT-han
Form Straight
Farve Natural
Maksimalt tryk Up to 125 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135°C
Produkttype Threaded Straight Connector