Få mere at vide
Ark Plas Products™ Lige konnektorer med gevind i kommerciel kvalitet
Port størrelse:
1/16 tommer Barb
1/4 tommer Barb
1/8 tomme Barb
1/8 tommer Barb
3/16 tommer Barb
Trådstørrelse:
1/4-28 UNF Mand
1/8-27 NPT Han
1/8-27 NPT Kvinde
1/8-27 NPT-han
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- Økonomisk og pålidelig
- Op til 125psi uden klemme
- Indeholder genbrugsløbemateriale
- Fås i Natural Nylon og naturlig polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RoHS-kompatibel, USP Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, Dyrederivatfri, DEHP-fri, BPA-fri certificeret |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3.2 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Til fleksibelt rør |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -20 °C |
| Emballagemængde | 25/Pk. |
| Port størrelse | 1/8 tommer Barb |
| Trådstørrelse | 1/4-28 UNF Mand |
| Form | Lige |
| Vis mere |