Få mere at vide
Tenak™ Komfortstativ til opretstående frysere, 130 mm kassehøjde
Artikelnummer. 15280864 Shop alle TENAK produkter
Holder:
Æsker (12)
Æsker (15)
Æsker (6)
Æsker (8)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15280864
Brand: Tenak™ TE25208
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Comfort Rack designet til at sikre en mere ergonomisk betjeningsproces, når du arbejder med prøver.
  • I komfortstativet er kryokasserne placeret i skuffer
  • Øger fleksibiliteten og reducerer driftsvægten i forhold til reoltyperne
  • Mål den indvendige højde og dybde af din fryser, når du vælger det rigtige stativ
  • Hylder kan bruges med alle frysermodeller
  • Konstrueret af rustfrit stål
Tekniske data
Højde (metrisk) 130 mm (kasse)
Dimensioner (L x B x H) 683 x 140 x 401 mm
Til brug med (udstyr) Opretstående frysere
Holder Æsker (15)
Array 3 x 5
Materiale Rustfrit stål