Få mere at vide
Tenak™ Komfortstativ til opretstående frysere, 100 mm kassehøjde
Artikelnummer. p-9281054 Shop alle TENAK produkter
Holder:
Æsker (12)
Æsker (15)
Æsker (4)
Æsker (6)
Æsker (8)
Æsker (9)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12435830
Brand: Tenak™ TE24292
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Comfort Rack designet til at sikre en mere ergonomisk betjeningsproces, når du arbejder med prøver.
  • I komfortstativet er kryokasserne placeret i skuffer
  • Øger fleksibiliteten og reducerer driftsvægten i forhold til reoltyperne
  • Mål den indvendige højde og dybde af din fryser, når du vælger det rigtige stativ
  • Hylder kan bruges med alle frysermodeller
  • Konstrueret af rustfrit stål
Tekniske data
Højde (metrisk) 100 mm (kasse)
Til brug med (udstyr) Opretstående frysere
Holder Æsker (4)
Array 2 x 2
Materiale Rustfrit stål