Learn More
Tenak™ Komfortstativ til opretstående frysere, 100 mm kassehøjde
Product Code. 15260774 Shop All TENAK Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Holder:
Æsker (12)
Æsker (15)
Æsker (4)
Æsker (6)
Æsker (8)
Æsker (9)
missing translation for 'unitSize'
Hver
Product Code. 15260774
missing translation for 'mfr': Tenak™ TE24294
Only null left
Add to basket
Add to basket
Comfort Rack designet til at sikre en mere ergonomisk betjeningsproces, når du arbejder med prøver.
  • I komfortstativet er kryokasserne placeret i skuffer
  • Øger fleksibiliteten og reducerer driftsvægten i forhold til reoltyperne
  • Mål den indvendige højde og dybde af din fryser, når du vælger det rigtige stativ
  • Hylder kan bruges med alle frysermodeller
  • Konstrueret af rustfrit stål
Specifications
Højde (metrisk) 100 mm (kasse)
Dimensioner (L x B x H) 424 x 140 x 214 mm
Til brug med (udstyr) Opretstående frysere
Holder Æsker (6)
Array 2 x 3
Materiale Rustfrit stål