Få mere at vide
Tenak™ Komfortstativ til opretstående frysere, 100 mm kassehøjde
Shop alle TENAK produkter
Holder:
Æsker (12)
Æsker (15)
Æsker (4)
Æsker (6)
Æsker (8)
Æsker (9)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- I komfortstativet er kryokasserne placeret i skuffer
- Øger fleksibiliteten og reducerer driftsvægten i forhold til reoltyperne
- Mål den indvendige højde og dybde af din fryser, når du vælger det rigtige stativ
- Hylder kan bruges med alle frysermodeller
- Konstrueret af rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 100 mm (kasse) |
| Dimensioner (L x B x H) | 562 x 140 x 315 mm |
| Til brug med (udstyr) | Opretstående frysere |
| Holder | Æsker (12) |
| Array | 3 x 4 |
| Materiale | Rustfrit stål |