Få mere at vide
Tenak™ Comfort Rack til Microtiter Tallerkener til opretstående frysere, 85 mm hyldehøjde
Artikelnummer. 12417070 Shop alle TENAK produkter
Holder:
Plader (10)
Plader (12)
Plader (14)
Plader (15)
Plader (18)
Plader (20)
Plader (21)
Plader (24)
Plader (28)
Plader (8)
Dimensioner (L x B x H):
360 x 135 x 173 mm
360 x 135 x 259 mm
450 x 135 x 173 mm
450 x 135 x 259 mm
450 x 135 x 346 mm
540 x 135 x 173 mm
540 x 135 x 259 mm
540 x 135 x 346 mm
630 x 135 x 173 mm
630 x 135 x 259 mm
630 x 135 x 346 mm
Array:
2 x 4
2 x 5
2 x 6
2 x 7
3 x 4
3 x 5
3 x 6
3 x 7
4 x 5
4 x 6
4 x 7
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12417070
Brand: Tenak™ TE35510
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leverer et komplet udvalg af stativer til mikrotiterplader i kummefrysere. Tenak™ Komfortstativer til Microtiter Tallerkener i opretstående frysere kan stables.
  • Reoler kan enten bruges som én tallerken pr. hylde eller pladerne kan stables
  • Med en advarsel, der forhindrer hylderne i at glide ud
  • Eksternt fodaftryk er 135 x 92 mm
Tekniske data
Produkttype Microtiter Tallerkenstativ
Array 2 x 5
Holder Plader (10)
Stabelbar Ja
Til brug med (udstyr) Microtiter Tallerkener, Opretstående frysere
nr. pr. pakke Pakke m. 1 stk.
Dimensioner (L x B x H) 450 x 135 x 173 mm
Bredde (metrisk) 135 mm
Højde (metrisk) 173 mm
Højde (metrisk) hylde 85 mm
Dybde (metrisk) 450 mm