Få mere at vide
Tenak™ Comfort Rack til Microtiter Tallerkener til opretstående frysere, 65 mm hyldehøjde
Artikelnummer. 12407110 Shop alle TENAK produkter
Holder:
Plader (10)
Plader (12)
Plader (14)
Plader (16)
Plader (21)
Plader (24)
Plader (28)
Plader (30)
Plader (35)
Plader (36)
Plader (8)
Dimensioner (L x B x H):
360 x 135 x 133 mm
360 x 135 x 200 mm
360 x 135 x 266 mm
450 x 135 x 133 mm
450 x 135 x 299 mm
540 x 135 x 133 mm
540 x 135 x 266 mm
540 x 135 x 332 mm
540 x 135 x 399 mm
630 x 135 x 133 mm
630 x 135 x 200 mm
630 x 135 x 266 mm
630 x 135 x 332 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12407110
Brand: Tenak™ TE35604
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leverer et komplet udvalg af stativer til mikrotiterplader i kummefrysere. Tenak™ Komfortstativer til Microtiter Tallerkener i opretstående frysere kan stables.
  • Reoler kan enten bruges som én tallerken pr. hylde eller pladerne kan stables
  • Med en advarsel, der forhindrer hylderne i at glide ud
  • Eksternt fodaftryk er 135 x 92 mm
Tekniske data
Produkttype Microtiter Tallerkenstativ
Array 4 x 7
Holder Plader (28)
Hylder 28
Stabelbar Ja
Til brug med (udstyr) Microtiter Tallerkener, Opretstående frysere
nr. pr. pakke Pakke m. 1 stk.
Dimensioner (L x B x H) 630 x 135 x 266 mm
Bredde (metrisk) 135 mm
Højde (metrisk) 266 mm
Højde (metrisk) hylde 65 mm
Dybde (metrisk) 630 mm