Få mere at vide
Tenak™ Comfort Rack til Microtiter Tallerkener til opretstående frysere, 65 mm hyldehøjde
Shop alle TENAK produkter
Holder:
Plader (10)
Plader (12)
Plader (14)
Plader (16)
Plader (21)
Plader (24)
Plader (28)
Plader (30)
Plader (35)
Plader (36)
Plader (8)
Dimensioner (L x B x H):
360 x 135 x 133 mm
360 x 135 x 200 mm
360 x 135 x 266 mm
450 x 135 x 133 mm
450 x 135 x 299 mm
540 x 135 x 133 mm
540 x 135 x 266 mm
540 x 135 x 332 mm
540 x 135 x 399 mm
630 x 135 x 133 mm
630 x 135 x 200 mm
630 x 135 x 266 mm
630 x 135 x 332 mm
missing translation for 'unitSize'
Hver
Description
- Reoler kan enten bruges som én tallerken pr. hylde eller pladerne kan stables
- Med en advarsel, der forhindrer hylderne i at glide ud
- Eksternt fodaftryk er 135 x 92 mm
Spécification
Spécification
| Produkttype | Microtiter Tallerkenstativ |
| Array | 6 x 5 |
| Holder | Plader (30) |
| Hylder | 30 |
| Stabelbar | Ja |
| Til brug med (udstyr) | Microtiter Tallerkener, Opretstående frysere |
| nr. pr. pakke | Pakke m. 1 stk. |
| Dimensioner (L x B x H) | 450 x 135 x 299 mm |
| Bredde (metrisk) | 135 mm |
| Højde (metrisk) | 299 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu