Få mere at vide
Tenak™ Comfort Rack til Microtiter Tallerkener til opretstående frysere, 25 mm hyldehøjde
Artikelnummer. 12417080 Shop alle TENAK produkter
Skift visning
Holder:
Plader (24)
Plader (30)
Plader (32)
Plader (36)
Plader (40)
Plader (42)
Plader (48)
Plader (50)
Plader (60)
Plader (70)
Plader (72)
Plader (75)
Plader (84)
Dimensioner (L x B x H):
360 x 135 x 159 mm
360 x 135 x 212 mm
360 x 135 x 265 mm
360 x 135 x 318 mm
450 x 135 x 159 mm
450 x 135 x 212 mm
450 x 135 x 265 mm
450 x 135 x 318 mm
450 x 135 x 371 mm
450 x 135 x 398 mm
540 x 135 x 159 mm
540 x 135 x 212 mm
540 x 135 x 265 mm
540 x 135 x 318 mm
630 x 135 x 159 mm
630 x 135 x 318 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Dimensioner (L x B x H) unitSize
12417080 Plader (72) 540 x 135 x 318 mm Hver
12407080 Plader (60) 540 x 135 x 265 mm Hver
12427100 Plader (84) 630 x 135 x 318 mm Hver
12447050 Plader (30) 450 x 135 x 159 mm Hver
12457050 Plader (40) 450 x 135 x 212 mm Hver
12467030 Plader (24) 360 x 135 x 159 mm Hver
12467050 Plader (50) 450 x 135 x 265 mm Hver
12477030 Plader (32) 360 x 135 x 212 mm Hver
12477050 Plader (60) 450 x 135 x 318 mm Hver
12487030 Plader (40) 360 x 135 x 265 mm Hver
12487050 Plader (70) 450 x 135 x 371 mm Hver
12487070 Plader (36) 540 x 135 x 159 mm Hver
12497030 Plader (48) 360 x 135 x 318 mm Hver
12497050 Plader (75) 450 x 135 x 398 mm Hver
12497070 Plader (48) 540 x 135 x 212 mm Hver
12497090 Plader (42) 630 x 135 x 159 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 12417080 Leverandør Tenak™ Leverandørnr. TE35536
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leverer et komplet udvalg af stativer til mikrotiterplader i kummefrysere. Tenak™ Komfortstativer til Microtiter Tallerkener i opretstående frysere kan stables.
  • Reoler kan enten bruges som én tallerken pr. hylde eller pladerne kan stables
  • Med en advarsel, der forhindrer hylderne i at glide ud
  • Eksternt fodaftryk er 135 x 92 mm
Tekniske data
Holder Plader (72)
Stabelbar Ja
Til brug med (udstyr) Microtiter Tallerkener, Opretstående frysere
nr. pr. pakke Pakke m. 1 stk.
Dimensioner (L x B x H) 540 x 135 x 318 mm
Højde (metrisk) hylde 25 mm
Dybde (metrisk) 540 mm
Produkttype Microtiter Tallerkenstativ
Hylder 72
Højde (metrisk) 318 mm
Array 12 x 6
Bredde (metrisk) 135 mm