Få mere at vide
Tenak™ Comfort Rack til Microtiter Tallerkener til opretstående frysere, 25 mm hyldehøjde
Shop alle TENAK produkter
Holder:
Plader (24)
Plader (30)
Plader (32)
Plader (36)
Plader (40)
Plader (42)
Plader (48)
Plader (50)
Plader (60)
Plader (70)
Plader (72)
Plader (75)
Plader (84)
Dimensioner (L x B x H):
360 x 135 x 159 mm
360 x 135 x 212 mm
360 x 135 x 265 mm
360 x 135 x 318 mm
450 x 135 x 159 mm
450 x 135 x 212 mm
450 x 135 x 265 mm
450 x 135 x 318 mm
450 x 135 x 371 mm
450 x 135 x 398 mm
540 x 135 x 159 mm
540 x 135 x 212 mm
540 x 135 x 265 mm
540 x 135 x 318 mm
630 x 135 x 159 mm
630 x 135 x 318 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Reoler kan enten bruges som én tallerken pr. hylde eller pladerne kan stables
- Med en advarsel, der forhindrer hylderne i at glide ud
- Eksternt fodaftryk er 135 x 92 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Microtiter Tallerkenstativ |
| Array | 10 x 6 |
| Holder | Plader (60) |
| Hylder | 60 |
| Stabelbar | Ja |
| Til brug med (udstyr) | Microtiter Tallerkener, Opretstående frysere |
| nr. pr. pakke | Pakke m. 1 stk. |
| Dimensioner (L x B x H) | 540 x 135 x 265 mm |
| Bredde (metrisk) | 135 mm |
| Højde (metrisk) | 265 mm |
| Vis mere |