missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tenak™ Komfortstativ til kummefrysere, 75 mm kassehøjde, med kasser
Shop alle TENAK produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Holder:
Kasser
Pakningsstørrelse:
Hver
Descripción
- Reoler med fjederlåse monteret på hver hylde for at sikre kryobokse
- Kan bruges med de fleste standardhøjde kryobokse i pap, polypropylen og polycarbonat
- Mål den indvendige højde af din fryser, når du vælger det rigtige stativ
- Konstrueret af rustfrit stål
- Inkluderer standard hvide papkasser med 9 x 9 celledelere
Especificaciones
Especificaciones
| Inkluderer | Fjederlåse |
| Holder | Kasser |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 7 |
| Til brug med (udstyr) | Bryst Frseezers |
| Dimensioner (L x B x H) | 140 x 140 x 551 mm |
| Højde (metrisk) | 75 mm (kasse) |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido