Få mere at vide
Tenak™ Komfortstativ til kummefrysere, 50 mm kassehøjde, med kasser
Artikelnummer. 15290824 Shop alle TENAK produkter
Skift visning
Stillinger:
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stillinger unitSize
15290824 13 Hver
15210814 3 Hver
15210824 9 Hver
15230814 5 Hver
15230824 10 Hver
15250814 6 Hver
15250824 11 Hver
15270814 7 Hver
15270824 12 Hver
15280814 8 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15290824 Leverandør Tenak™ Leverandørnr. TE24518B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Komfortstativ velegnet til brug med alle kummefrysermodeller.
  • Reoler med fjederlåse monteret på hver hylde for at sikre kryobokse
  • Kan bruges med de fleste standardhøjde kryobokse i pap, polypropylen og polycarbonat
  • Mål den indvendige højde af din fryser, når du vælger det rigtige stativ
  • Konstrueret af rustfrit stål
  • Inkluderer standard hvide papkasser med 9 x 9 celledelere
Tekniske data
Holder Kasser
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 13
Til brug med (udstyr) Bryst Frseezers
Dimensioner (L x B x H) 140 x 140 x 720 mm
Inkluderer Fjederlåse
Højde (metrisk) 50 mm (kasse)