Få mere at vide
Tenak™ Komfortstativ til kummefrysere, 50 mm kassehøjde, med kasser
Artikelnummer. 15210814 Shop alle TENAK produkter
Skift visning
Stillinger:
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stillinger unitSize
15210814 3 Hver
15210824 9 Hver
15230814 5 Hver
15230824 10 Hver
15250814 6 Hver
15250824 11 Hver
15270814 7 Hver
15270824 12 Hver
15280814 8 Hver
15290824 13 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15210814 Leverandør Tenak™ Leverandørnr. TE24500B
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Komfortstativ velegnet til brug med alle kummefrysermodeller.
  • Reoler med fjederlåse monteret på hver hylde for at sikre kryobokse
  • Kan bruges med de fleste standardhøjde kryobokse i pap, polypropylen og polycarbonat
  • Mål den indvendige højde af din fryser, når du vælger det rigtige stativ
  • Konstrueret af rustfrit stål
  • Inkluderer standard hvide papkasser med 9 x 9 celledelere
Tekniske data
Holder Kasser
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 3
Til brug med (udstyr) Bryst Frseezers
Dimensioner (L x B x H) 140 x 140 x 170 mm
Inkluderer Fjederlåse
Højde (metrisk) 50 mm (kasse)