Få mere at vide
Fisherbrand™ Comfort Nitrile Gloves
Artikelnummer. p-3702998 Shop alle Fisherbrand produkter
Størrelse:
X-Large
Mængde:
180 Gloves/Box
Pakningsstørrelse:
Pakke med 180
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 15662367
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Choose a glove with enhanced comfort and tactile sensitivity. Fisherbrand™ Comfort Nitrile Gloves are powder free and latex-free with a beaded fit and textured fingers.
Choose a glove with enhanced comfort and tactile sensitivity. Fisherbrand™ Comfort Nitrile Gloves are powder-free and latex-free with a beaded fit and textured fingers.
  • Textured fingers
  • Powder-free, latex-free
  • Exceptional fit, feel and durability
  • Ambidextrous with textured fingers and beaded cuff
  • Tested for use with chemotherapy drugs
  • Non-sterile
  • Length: 9.8 in. (250 mm)
  • Palm Thickness: 2.8 mil (0.07 mm)
  • Finger Thickness: 3.5 mil (0.09 mm)
  • Blue
  • 200 gloves/box for sizes XS, S, M, L
  • 180 gloves/box for XL
  • AQL: 1.5 (Barrier)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D6319, ASTM D6978, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, FDA21 CFR 177- 2600-US Food Contact Approved, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade
Kemoterapeutisk vurderet Yes
Applikationer Healthcare, Industrial, Laboratory
AQL 1.5
Farve Blue
Engangs Single-use
Udvendig finish Fingertip Textured
Fingertykkelse (engelsk) 3.5 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.09 mm
Hånd Ambidextrous
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 2.8 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.07 mm
Pulveriseret Powder Free
Størrelse X-Large
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) Palm: 2.8 mil, Finger: 3.5 mil
Tykkelse (metrisk) Palm: 0.07 mm, Finger: 0.09 mm
FDA 510 (k) Yes
Mængde 180 Gloves/Box
Længde (engelsk) 9.8 in.
Længde (metrisk) 250 mm