Få mere at vide
3M™ Pande komfortbånd til brug med 3M™ Versaflo™ S-seriens hoveddæksler og hætter
Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Lille
Større
Model-:
S-957L
S-957S
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Produkttype: Komfortbånd i panden
- Beskrivelse: Standardformat, CE-godkendt
- Farve: Grå
- Til brug med (udstyr): 3M™ Versaflo™ S-seriens hoveddæksler og hætter
- Til brug med (anvendelse): Åndedrætsværn
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Standard, CE-godkendt |
| Farve | Grå |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Comfort Band |
| Størrelse | Større |
| Til brug med (applikation) | Åndedrætsværn |
| Til brug med (udstyr) | Versaflo S-seriens hoveddæksler og hætter |
| Model- | S-957L |
| Mængde | 20 Pk. |
| Sterilitet | Ikke steril |