Få mere at vide
Abeba™ Comfort 36813 Sko
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Glat læder
- Sort
- Skridsikre PU-ydersål
- Udskiftelig Reflexor indersål med knopper (artikel nr. 3572)
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Hælrem foldbar, justerbar
- Foring mikrofiber, åndedrætsabsorberende
- Vristområde med elastik
- Spænde fastgørelse
- Håndsyet søm
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB |
| Farve | Sort |
| Liner materiale | Mikrofiber |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 38 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Sål materiale | Polyurethan |
| Stil | 36813 |