Få mere at vide
Fisherbrand™ Combs for TVG-SYS Vari-gel MIDI Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Artikelnummer. 11796185
Skift visning
Antal Wells:
8
12
15
20
Volumen (metrisk) prøve:
10 μl
15 μl
20 μl
25 μl
35 μl
45 μl
50 μl
65 μl
90 μl
Bredde (metrisk) tænder:
2,5 mm
4 mm
5,5 mm
9,25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal Wells Volumen (metrisk) prøve Bredde (metrisk) tænder Pakningsstørrelse
11796185 20 15 μl 2,5 mm Hver
11736185 12 35 μl 5,5 mm Hver
11726185 8 65 μl 9,25 mm Hver
11716175 8 45 μl 9,25 mm Hver
11706195 8 90 μl 9,25 mm Hver
11706185 12 25 μl 5,5 mm Hver
11724925 15 20 μl 4 mm Hver
11716185 20 10 μl 2,5 mm Hver
11716195 12 50 μl 5,5 mm Hver
11726195 20 20 μl 2,5 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11796185 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. TVGC1520
Forventet forsendelse: 04-02-2027
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
For use with TVG-SYS Vari-gel MIDI Horizontal Gel Electrophoresis Unit
  • Available in 1, 1.5 and 2mm thickness
Tekniske data
Til brug med (udstyr) TVG-SYS Vari-Gel MIDI Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Type Comb
Antal Wells 20
Tykkelse (metrisk) 1.5 mm
Volumen (metrisk) prøve 15 μl
Bredde (metrisk) tænder 2,5 mm