Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til OmniPAGE Mini lodret gelelektroforeseenhed, 2 mm tyk
Artikelnummer. 11897583 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk) Nå:
40μ l
50μ L
70μ L
80μ L
100μ L
120μ L
200μ L
1300μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nå Pakningsstørrelse
11897583 80μ L Hver
11827593 1300μ l Hver
11877593 70μ L Hver
11827603 50μ L Hver
11877603 40μ l Hver
11827613 200μ L Hver
11877613 120μ L Hver
11827623 100μ L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11897583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00 DKK
    169.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.10 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug ved forberedende elektroforese og high-throughput screening.
  • Tilbehør til brug med OmniPAGE mini vertikal gelelektroforeseenhed
  • Anbefales til at maksimere prøvevolumen
  • 8-prøve og 16-prøve kamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Farve Blå
Til brug med (applikation) Mini SDS PAGE, native PAGE, gradient, anden dimension og nukleinsyreseparationer
Til brug med (udstyr) OmniPAGE Mini Vertical Gel Elektroforese-enhed
Type 30-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
Antal Wells 10
Mængde 1 hver
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Volumen (metrisk) Nå 80μ L