Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til OmniPAGE Mini Vertical Gel Elektroforese-enhed, 1 mm tyk
Artikelnummer. p-8272054 Shop alle Fisherbrand produkter
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 markør
10
12
16
20
5
8
9
Volumen (metrisk) Nå:
20μ L
25μ L
35μ L
40μ l
50μ L
60μ L
100μ L
650μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11877583
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug ved forberedende elektroforese og high-throughput screening.
  • Tilbehør til brug med OmniPAGE mini vertikal gelelektroforeseenhed
  • Leveres som standard
  • 8-prøve og 16-prøve kamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Til brug med (applikation) Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, Second Dimension og Nukleinsyreseparationer
Til brug med (udstyr) OmniPAGE Mini Vertical Gel Elektroforese-enhed
Type 12-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
Antal Wells 10
Mængde 1 hver
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Volumen (metrisk) Nå 40μ l