Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til OmniPAGE Mini Vertical Gel Elektroforese-enhed, 1 mm tyk
Shop alle Fisherbrand produkterSpecifications
Specifications
| Til brug med (applikation) | Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, Second Dimension og Nukleinsyreseparationer |
| Til brug med (udstyr) | OmniPAGE Mini Vertical Gel Elektroforese-enhed |
| Type | 12-brøndskam, 1,0 mm tykkelse |
| Antal Wells | 10 |
| Mængde | 1 hver |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Volumen (metrisk) Nå | 40μ l |