Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til OmniPAGE Mini Vertical Gel Elektroforese-enhed, 1 mm tyk
Artikelnummer. 11857593 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 markør
10
12
16
20
5
8
9
Volumen (metrisk) Nå:
20μ L
25μ L
35μ L
40μ l
50μ L
60μ L
100μ L
650μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal Wells Volumen (metrisk) Nå Pakningsstørrelse
11857593 12 35μ L Hver
11877583 10 40μ l Hver
11807593 1 forberedelse, 1 markør 650μ L Hver
11807603 16 25μ L Hver
11857603 20 20μ L Hver
11807613 5 100μ L Hver
11857613 8 60μ L Hver
11807623 9 50μ L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11857593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00 DKK
    157.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.43 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug ved forberedende elektroforese og high-throughput screening.
  • Tilbehør til brug med OmniPAGE mini vertikal gelelektroforeseenhed
  • Leveres som standard
  • 8-prøve og 16-prøve kamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Til brug med (applikation) Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, Second Dimension og Nukleinsyreseparationer
Til brug med (udstyr) OmniPAGE Mini Vertical Gel Elektroforese-enhed
Type Kam
Antal Wells 12
Mængde 1 hver
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Volumen (metrisk) Nå 35μ L