Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit, 1,5 mm tyk
Artikelnummer. 11887583 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 markør
12
16
20
5
88
9
Volumen (metrisk) Nå:
30μ L
40μ l
50μ L
60μ L
70μ L
80μ L
140μ L
1000μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal Wells Volumen (metrisk) Nå unitSize
11887583 12 60μ L Hver
11817593 1 forberedelse, 1 markør 1000μ L Hver
11867593 12 50μ L Hver
11817603 16 40μ l Hver
11867603 20 30μ L Hver
11817613 5 140μ L Hver
11867613 88 80μ L Hver
11817623 9 70μ L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11887583 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. VS10101.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00 DKK
    163.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.37 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug ved forberedende elektroforese og high-throughput screening.
  • Tilbehør til brug med OmniPAGE mini vertikal gelelektroforeseenhed
  • Anbefales til at maksimere prøvevolumen
  • 8-prøve og 16-prøve kamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Til brug med (applikation) Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, Second Dimension og Nukleinsyreseparationer
Til brug med (udstyr) OmniPAGE Mini Vertical Gel Elektroforese-enhed
Type 16-brøndskam, 1,5 mm tykkelse
Antal Wells 12
Mængde 1 hver
Tykkelse (metrisk) 1.5 mm
Volumen (metrisk) Nå 60μ L