Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit, 1,5 mm tyk
Artikelnummer. 11867613
Skift visning
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 markør
12
16
20
5
88
9
Volumen (metrisk) Nå:
30μ L
40μ l
50μ L
60μ L
70μ L
80μ L
140μ L
1000μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal Wells Volumen (metrisk) Nå Pakningsstørrelse
11867613 88 80μ L Hver
11887583 12 60μ L Hver
11817593 1 forberedelse, 1 markør 1000μ L Hver
11867593 12 50μ L Hver
11817603 16 40μ l Hver
11867603 20 30μ L Hver
11817613 5 140μ L Hver
11817623 9 70μ L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11867613
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00 DKK
    163.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.37 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug ved forberedende elektroforese og high-throughput screening.
  • Tilbehør til brug med OmniPAGE mini vertikal gelelektroforeseenhed
  • Anbefales til at maksimere prøvevolumen
  • 8-prøve og 16-prøve kamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Farve Rød
Til brug med (applikation) Mini SDS PAGE, native PAGE, gradient, anden dimension og nukleinsyreseparationer
Til brug med (udstyr) OmniPAGE Mini Vertical Gel Elektroforese-enhed
Type 12-brøndskam, 1,5 mm tykkelse
Antal Wells 88
Mængde 1 hver
Tykkelse (metrisk) 1.5 mm
Volumen (metrisk) Nå 80μ L