Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til MultiSUB Midi-Plus vandret gelelektroforeseenhed, 2 mm tyk
Artikelnummer. 11863363
Skift visning
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 markør
10
12
14
16
18
2 forberedelser, 2 markører
20
28
30
35
4 Forberedelser, 2 Markører
Volumen (metrisk) prøve:
20μ L
23μ L
25μ L
43μ L
54μ L
59μ L
81μ L
90μ L
243μ L
450μ L
990μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal Wells Volumen (metrisk) prøve unitSize
11863363 10 90μ L Hver
11803373 10 59μ L Hver
11833373 1 forberedelse, 1 markør 990μ L Hver
11873373 12 81μ L Hver
11813383 14 59μ L Hver
11853383 16 54μ L Hver
11893383 18 23μ L Hver
11843393 20 43μ L Hver
11873393 2 forberedelser, 2 markører 450μ L Hver
11813403 28 23μ L Hver
11853403 30 25μ L Hver
11893403 35 20μ L Hver
11833413 4 Forberedelser, 2 Markører 243μ L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11863363
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00 DKK
    221.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.25 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug ved forberedende elektroforese og high-throughput screening.
  • Anbefales til højopløsningsgeler og publikationskvalitetsdata
  • Maksimer prøvevolumen
  • Højdejusterbar for at give brugeren fuld kontrol over brønddybden og prøveindlæsningsvolumen
  • Stiv ryg som forhindrer varmeinduceret vridning
  • Vendbare påfyldningsguider sidder direkte over hver brønd for at give en praktisk påfyldningsskabelon til enkelt- og flerkanalspipetter
  • 10-, 14-, 16-, 18-, 28- og 30-prøvekamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Til brug med (udstyr) MultiSUB Midi-Plus vandret gelelektroforeseenhed
Type 25-brøndskam, 2,0 mm tykkelse
Antal Wells 10
Mængde 1 hver
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Volumen (metrisk) prøve 90μ L