Få mere at vide
Fisherbrand™ Kamme til MultiSUB Midi-Plus vandret gelelektroforeseenhed, 1 mm tyk
Artikelnummer. 11843363
Skift visning
Antal Wells:
1 forberedelse, 1 markør
10
12
14
16
18
2 forberedelser, 2 markører
20
30
35
4 Forberedelser, 2 Markører
Volumen (metrisk) prøve:
10μ L
11μ L
13μ L
21μ L
27μ L
29μ L
41μ L
45μ L
122μ L
225μ L
495μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal Wells Volumen (metrisk) prøve unitSize
11843363 10 45μ L Hver
11883363 10 29μ L Hver
11813373 1 forberedelse, 1 markør 495μ L Hver
11853373 12 41μ L Hver
11893373 14 29μ L Hver
11833383 16 27μ L Hver
11873383 18 11μ L Hver
11823393 20 21μ L Hver
11853393 2 forberedelser, 2 markører 225μ L Hver
11833403 30 13μ L Hver
11873403 35 10μ L Hver
11813413 4 Forberedelser, 2 Markører 122μ L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11843363
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00 DKK
    209.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.37 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug ved forberedende elektroforese og high-throughput screening.
  • Leveres som standard
  • Anbefales til højopløsningsgeler og publikationskvalitetsdata
  • Højdejusterbar for at give brugeren fuld kontrol over brønddybden og prøveindlæsningsvolumen
  • Stiv ryg som forhindrer varmeinduceret vridning
  • Vendbare påfyldningsguider sidder direkte over hver brønd for at give en praktisk påfyldningsskabelon til enkelt- og flerkanalspipetter
  • 10-, 14-, 16-, 18-, 28- og 30-prøvekamme er flerkanals pipettekompatible
Tekniske data
Til brug med (udstyr) MultiSUB Midi-Plus vandret gelelektroforeseenhed
Type 16-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
Antal Wells 10
Mængde 1 hver
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Volumen (metrisk) prøve 45μ L